Merck
ENA282548256
Enamine
[(3-fluorophenyl)methyl][(oxolan-2-yl)methyl]amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.26
MDL-Nummer:
Iupac Name
(3-fluorophenyl)-N-(tetrahydro-2-furanylmethyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H16FNO/c13-11-4-1-3-10(7-11)8-14-9-12-5-2-6-15-12/h1,3-4,7,12,14H,2,5-6,8-9H2
InChIKey
MDGSARSDWZUDQI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60769
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60769
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)