Wichtige Dokumente
ENA258389728
Enamine
5-chloro-1-methyl-1H-1,3-benzodiazol-2-amine
Alle Fotos(1)
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
210-211
Iupac Name
5-chloro-1-methyl-1H-benzimidazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H8ClN3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)11-8(12)10/h2-4H,1H3,(H2,10,11)
InChIKey
QZDYOBDSZXQLIW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59849
Melting Point
210-211
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59849
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)