Merck
ENA245487827
Enamine
1-(2-methoxyethyl)piperidin-4-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(2-methoxyethyl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c1-11-7-6-10-4-2-8(9)3-5-10/h8H,2-7,9H2,1H3
InChIKey
ILMDRDDKNWKCNX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55883
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55883
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)