Merck
ENA245485776
Enamine
ethyl 4H,5H,6H,7H,8H-[1,3]thiazolo[5,4-b]azepine-2-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.3
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl 5,6,7,8-tetrahydro-4H-[1,3]thiazolo[5,4-b]azepine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H14N2O2S/c1-2-14-10(13)9-12-7-5-3-4-6-11-8(7)15-9/h11H,2-6H2,1H3
InChIKey
ODLVDOFEZSYSGR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53210
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53210
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)