Wichtige Dokumente
ENA245485574
Enamine
(3-amino-4-chlorophenyl)urea
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
N-(3-amino-4-chlorophenyl)urea
Inchi Code
1S/C7H8ClN3O/c8-5-2-1-4(3-6(5)9)11-7(10)12/h1-3H,9H2,(H3,10,11,12)
InChIKey
HEDZDBXQLRNBHC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52902
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52902
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)