Merck
ENA245485521
Enamine
N-cyclopropyl-1-ethylpiperidin-4-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.28
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-cyclopropyl-1-ethyl-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C10H20N2/c1-2-12-7-5-10(6-8-12)11-9-3-4-9/h9-11H,2-8H2,1H3
InChIKey
ZLUQDLBKWXWVGL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52814
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52814
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)