Merck
ENA238713104
Enamine
4-(ethanesulfonyl)benzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.74
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-(ethylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H9ClO4S2/c1-2-14(10,11)7-3-5-8(6-4-7)15(9,12)13/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
HFRRPNALBUTUND-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51815
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51815
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)