Wichtige Dokumente
ENA238712859
Enamine
N-[3-(aminomethyl)phenyl]-4-fluorobenzamide
About This Item
Iupac Name
N-[3-(aminomethyl)phenyl]-4-fluorobenzamide
Inchi Code
1S/C14H13FN2O/c15-12-6-4-11(5-7-12)14(18)17-13-3-1-2-10(8-13)9-16/h1-8H,9,16H2,(H,17,18)
InChIKey
BXXGLZQHWVCWBM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50320
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)