Merck
ENA238710251
Enamine
2-bromo-1-(4-fluorophenyl)propan-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.06
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
38-40
Iupac Name
2-bromo-1-(4-fluorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C9H8BrFO/c1-6(10)9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-6H,1H3
InChIKey
QKHHCXOSPQAQQI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21952
Melting Point
38-40
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21952
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)