Merck
ENA196830210
Enamine
6-chloro-N-(3-methylbutyl)pyridine-3-sulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.76
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-chloro-N-isopentyl-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H15ClN2O2S/c1-8(2)5-6-13-16(14,15)9-3-4-10(11)12-7-9/h3-4,7-8,13H,5-6H2,1-2H3
InChIKey
IIRPHAKQDZKKFY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44901
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44901
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)