Merck
ENA187623068
Enamine
1-benzyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.24
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
175-177
Iupac Name
1-benzyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H12N2O3/c15-11-7-6-10(12(16)17)13-14(11)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-6,13H,7-8H2,(H,16,17)
InChIKey
OXAPAPHMEBMLFJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42519
Melting Point
175-177
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42519
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)