Wichtige Dokumente
ENA187622995
Enamine
4-amino-N-(3-fluorophenyl)benzene-1-sulfonamide
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
167-168
Iupac Name
4-amino-N-(3-fluorophenyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H11FN2O2S/c13-9-2-1-3-11(8-9)15-18(16,17)12-6-4-10(14)5-7-12/h1-8,15H,14H2
InChIKey
CXENRUGJGUFZLE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42349
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)