Merck
ENA183041998
Enamine
2-chloro-N-{[4-(morpholine-4-carbonyl)phenyl]methyl}acetamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.75
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-chloro-N-[4-(4-morpholinylcarbonyl)benzyl]acetamide
Inchi Code
1S/C14H17ClN2O3/c15-9-13(18)16-10-11-1-3-12(4-2-11)14(19)17-5-7-20-8-6-17/h1-4H,5-10H2,(H,16,18)
InChIKey
YZVFYJRODYKPDL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28382
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28382
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)