Wichtige Dokumente
ENA156508326
Enamine
2-[4-(thiophene-2-sulfonamido)phenyl]acetic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-31350-100MG
165,90 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-31350-100MG
165,90 €
Iupac Name
{4-[(2-thienylsulfonyl)amino]phenyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO4S2/c14-11(15)8-9-3-5-10(6-4-9)13-19(16,17)12-2-1-7-18-12/h1-7,13H,8H2,(H,14,15)
InChIKey
INFQXBZUDAGSHX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31350
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)