Wichtige Dokumente
ENA100800954
Enamine
2-chloro-N-[3-(2-oxopyrrolidin-1-yl)phenyl]acetamide
About This Item
Iupac Name
2-chloro-N-[3-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C12H13ClN2O2/c13-8-11(16)14-9-3-1-4-10(7-9)15-6-2-5-12(15)17/h1,3-4,7H,2,5-6,8H2,(H,14,16)
InChIKey
ZLKNMNXYMFJRNP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24592
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)