Merck
ENA087844937
Enamine
1-(2,2,2-trifluoroethyl)piperazine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.16
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(2,2,2-trifluoroethyl)piperazine
Inchi Code
1S/C6H11F3N2/c7-6(8,9)5-11-3-1-10-2-4-11/h10H,1-5H2
InChIKey
GFPOCAYEKCWFPD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24301
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)