Merck
ENA066595914
Enamine
1-(3-methyl-1-benzothiophen-2-yl)ethan-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.27
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
76-78
Iupac Name
1-(3-methyl-1-benzothien-2-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H10OS/c1-7-9-5-3-4-6-10(9)13-11(7)8(2)12/h3-6H,1-2H3
InChIKey
HBTQKSGOEOVCBN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15070
Melting Point
76-78
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15070
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)