Merck
ENA065085751
Enamine
2-(4-formyl-2,6-dimethoxyphenoxy)acetamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.23
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(4-formyl-2,6-dimethoxyphenoxy)acetamide
Inchi Code
1S/C11H13NO5/c1-15-8-3-7(5-13)4-9(16-2)11(8)17-6-10(12)14/h3-5H,6H2,1-2H3,(H2,12,14)
InChIKey
ZGJGNMYBRANSQL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14943
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14943
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)