Merck
ENA065085471
Enamine
methyl 2-(4-aminobenzenesulfonamido)acetate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.27
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
88-89
Iupac Name
methyl {[(4-aminophenyl)sulfonyl]amino}acetate
Inchi Code
1S/C9H12N2O4S/c1-15-9(12)6-11-16(13,14)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5,11H,6,10H2,1H3
InChIKey
ZOWMDAHNZAIHGK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14410
Melting Point
88-89
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14410
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)