Wichtige Dokumente
ENA061488303
Enamine
3-(3-chloro-1,1-dioxo-1lambda6-benzothiophen-2-yl)prop-2-enoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-13692-100MG
186,70 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-13692-100MG
186,70 €
Iupac Name
(2E)-3-(3-chloro-1,1-dioxido-1-benzothien-2-yl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C11H7ClO4S/c12-11-7-3-1-2-4-8(7)17(15,16)9(11)5-6-10(13)14/h1-6H,(H,13,14)/b6-5+
InChIKey
PESVIVSVXAOIEM-AATRIKPKSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13692
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)