Merck
ENA048303627
Enamine
2-chloro-N-{[(4-chlorophenyl)carbamoyl]methyl}-N-methylacetamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.13
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-chloro-N-[2-(4-chloroanilino)-2-oxoethyl]-N-methylacetamide
Inchi Code
1S/C11H12Cl2N2O2/c1-15(11(17)6-12)7-10(16)14-9-4-2-8(13)3-5-9/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,14,16)
InChIKey
SWDWMDRPDBBGDL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11700
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11700
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)