Merck
ENA024296219
Enamine
N-{[(4-bromo-2-methylphenyl)carbamoyl]methyl}-2-chloroacetamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.59
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-[2-(4-bromo-2-methylanilino)-2-oxoethyl]-2-chloroacetamide
Inchi Code
1S/C11H12BrClN2O2/c1-7-4-8(12)2-3-9(7)15-11(17)6-14-10(16)5-13/h2-4H,5-6H2,1H3,(H,14,16)(H,15,17)
InChIKey
APRUFSPQGDJZOF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10183
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10183
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)