Merck
ENA024293888
Enamine
1-[2-(2-bromoethoxy)phenyl]ethan-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.1
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-[2-(2-bromoethoxy)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c1-8(12)9-4-2-3-5-10(9)13-7-6-11/h2-5H,6-7H2,1H3
InChIKey
BDCJLOGWIWITNO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07848
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07848
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)