Merck
ENA018108731
Enamine
N,N-diethyl-3-(4-methyl-5-sulfanyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)benzene-1-sulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.44
MDL-Nummer:
Iupac Name
N,N-diethyl-3-(4-methyl-5-sulfanyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H18N4O2S2/c1-4-17(5-2)21(18,19)11-8-6-7-10(9-11)12-14-15-13(20)16(12)3/h6-9H,4-5H2,1-3H3,(H,15,20)
InChIKey
PZJDIELBRRRAGY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05445
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05445
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)