CO1H324AADF5
CombiPhos Catalysts Inc
5-bromo-2-(1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile
Alle Fotos(1)
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.08
Iupac Name
5-bromo-2-(1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H6BrN3/c11-9-2-3-10(8(6-9)7-12)14-5-1-4-13-14/h1-6H
InChIKey
KKJYYLKXKPZXGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)