Merck
CO1H324AAD21
CombiPhos Catalysts Inc
(2-bromo-6-hydroxypyridin-4-yl)boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.81
Iupac Name
(2-bromo-6-hydroxypyridin-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C5H5BBrNO3/c7-4-1-3(6(10)11)2-5(9)8-4/h1-2,10-11H,(H,8,9)
InChIKey
HEQZUIMEIANNGT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)