Merck
CO1H324A9804
CombiPhos Catalysts Inc
2-Hydroxy-5-(3-methoxyphenyl)pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.22
Iupac Name
5-(3-methoxyphenyl)-2-pyridinol
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c1-15-11-4-2-3-9(7-11)10-5-6-12(14)13-8-10/h2-8H,1H3,(H,13,14)
InChIKey
WIPRPAKBPYLINZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)