Merck
CO1H324A956F
CombiPhos Catalysts Inc
3-bromo-5-cyclopropylbenzonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.08
Iupac Name
3-bromo-5-cyclopropylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C10H8BrN/c11-10-4-7(6-12)3-9(5-10)8-1-2-8/h3-5,8H,1-2H2
InChIKey
DIGVXCGIGJPROH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)