Merck
CO1H324A8EA1
CombiPhos Catalysts Inc
2,3-Dibromo-4-methoxypyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.92
Iupac Name
2,3-dibromo-4-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H5Br2NO/c1-10-4-2-3-9-6(8)5(4)7/h2-3H,1H3
InChIKey
CECVNSCXTBOHBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)