Merck
CO1H324A83F2
CombiPhos Catalysts Inc
4-Bromo-3-fluoro-2-(oxan-4-yl)pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.11
Iupac Name
4-bromo-3-fluoro-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H11BrFNO/c11-8-1-4-13-10(9(8)12)7-2-5-14-6-3-7/h1,4,7H,2-3,5-6H2
InChIKey
RARHLMFAAKPIDN-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)