CO1H324A5BD5
CombiPhos Catalysts Inc
4-(sec-Butyl)thiophene-2-boronic acid
Alle Fotos(1)
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.07
Iupac Name
(4-(sec-butyl)thiophen-2-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H13BO2S/c1-3-6(2)7-4-8(9(10)11)12-5-7/h4-6,10-11H,3H2,1-2H3
InChIKey
VVATVNZOZCBCJA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)