Merck
COMH97F0D884
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 4-[(4-fluoro-2-nitrophenylamino)methyl]piperidine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.39
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 4-(((4-fluoro-2-nitrophenyl)amino)methyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H24FN3O4/c1-17(2,3)25-16(22)20-8-6-12(7-9-20)11-19-14-5-4-13(18)10-15(14)21(23)24/h4-5,10,12,19H,6-9,11H2,1-3H3
InChIKey
SDSIQHSWUDEQPW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
99%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JN-2118
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JN-2118
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)