Merck
COMH6E40A362
Combi-Blocks, Inc.
2,5-Diamino-4,6-dihydroxypyrimidine hydrochloride monohydrate
Größe auswählen
1 G
156,92 €
5 G
364,59 €
25 G
987,62 €
Lieferanten-SKU: OR-7211-1G
156,92 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
156,92 €
5 G
364,59 €
25 G
987,62 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.59
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR-7211-1G
156,92 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,5-diamino-4,6-pyrimidinediol hydrochloride hydrate
Inchi Code
1S/C4H6N4O2.ClH.H2O/c5-1-2(9)7-4(6)8-3(1)10;;/h5H2,(H4,6,7,8,9,10);1H;1H2
InChIKey
WNMOLDIYHAYRNV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OR-7211
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OR-7211
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)