Merck
COMH580D8155
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 3-amino-5-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.31
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl 3-amino-5-methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H13NO3S/c1-3-16-12(14)11-10(13)8-6-7(15-2)4-5-9(8)17-11/h4-6H,3,13H2,1-2H3
InChIKey
UQZIQYCFDPABDF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0597
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0597
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)