Merck
COMH4211ADB6
Combi-Blocks, Inc.
1-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(1-pyrrolidinylmethyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H15NO2/c11-8(12)9(3-4-9)7-10-5-1-2-6-10/h1-7H2,(H,11,12)
InChIKey
OCQBMEKGCYXCBK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-2271
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-2271
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)