Merck
COMH30377614
Combi-Blocks, Inc.
2-(5-chloro-2-methoxy-4-methylphenyl)acetonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.65
MDL-Nummer:
Iupac Name
(5-chloro-2-methoxy-4-methylphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H10ClNO/c1-7-5-10(13-2)8(3-4-12)6-9(7)11/h5-6H,3H2,1-2H3
InChIKey
NCPGCCKVODKJSY-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4659
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4659
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)