Merck
COMH11E51E14
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 2-formylthiophene-3-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 2-formylthiophene-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H12O3S/c1-10(2,3)13-9(12)7-4-5-14-8(7)6-11/h4-6H,1-3H3
InChIKey
GMFMCZJZPZPTAK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4750
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4750
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)