Merck
COMH11E51D0A
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 2-[(E)-2-methoxyethenyl]pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.3
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl (E)-2-(2-methoxyvinyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-12(2,3)16-11(14)13-8-5-6-10(13)7-9-15-4/h7,9-10H,5-6,8H2,1-4H3/b9-7+
InChIKey
NAJZYJUGPXMTDO-VQHVLOKHSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2384
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2384
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)