Merck
COMH04238A25
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 2-[(4-methylphenyl)amino]cyclohex-1-ene-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.35
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl 2-(4-toluidino)-1-cyclohexene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H21NO2/c1-3-19-16(18)14-6-4-5-7-15(14)17-13-10-8-12(2)9-11-13/h8-11,17H,3-7H2,1-2H3
InChIKey
IOXSBEMQDJJFLB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-6589
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-6589
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)