Wichtige Dokumente
COMH04238438
Combi-Blocks, Inc.
5-Nitrospiro[1,3-benzodioxole-2,1'-cyclohexane]
About This Item
Iupac Name
5-nitrospiro[benzo[d][1,3]dioxole-2,1'-cyclohexane]
Inchi Code
1S/C12H13NO4/c14-13(15)9-4-5-10-11(8-9)17-12(16-10)6-2-1-3-7-12/h4-5,8H,1-3,6-7H2
InChIKey
DGGQZKWSSUCGHQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5053
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)