Merck
COMH04237538
Combi-Blocks, Inc.
4-Allyl-5-([3-(trifluoromethyl)phenoxy]methyl)-4h-1,2,4-triazole-3-thiol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.32
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-allyl-5-{[3-(trifluoromethyl)phenoxy]methyl}-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Inchi Code
1S/C13H12F3N3OS/c1-2-6-19-11(17-18-12(19)21)8-20-10-5-3-4-9(7-10)13(14,15)16/h2-5,7H,1,6,8H2,(H,18,21)
InChIKey
CXSVWYRMYFWZTK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-1163
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-1163
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)