Merck
COMH04237483
Combi-Blocks, Inc.
8-Chloro-2-(3-chlorophenyl)quinoline-4-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.16
MDL-Nummer:
Iupac Name
8-chloro-2-(3-chlorophenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H9Cl2NO2/c17-10-4-1-3-9(7-10)14-8-12(16(20)21)11-5-2-6-13(18)15(11)19-14/h1-8H,(H,20,21)
InChIKey
IVDWLWGPHBNIRA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-0981
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-0981
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)