Merck
COMH04236C27
Combi-Blocks, Inc.
4-[2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl(methylsulfonyl)amino]butanoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.35
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-(N-(2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)methylsulfonamido)butanoic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO6S/c1-21(17,18)14(6-2-3-13(15)16)10-4-5-11-12(9-10)20-8-7-19-11/h4-5,9H,2-3,6-8H2,1H3,(H,15,16)
InChIKey
ISWWMBCHFPYWGB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8832
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8832
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)