Merck
COMH042367FA
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 3-(cyanomethoxy)benzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.19
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 3-(cyanomethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C10H9NO3/c1-13-10(12)8-3-2-4-9(7-8)14-6-5-11/h2-4,7H,6H2,1H3
InChIKey
NDUSYQITXZHUGU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-7761
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-7761
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)