Merck
COMH042365B4
Combi-Blocks, Inc.
3-Amino-5-(5-methyl-2-thienyl)cyclohex-2-en-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.3
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-amino-5-(5-methylthiophen-2-yl)cyclohex-2-en-1-one
Inchi Code
1S/C11H13NOS/c1-7-2-3-11(14-7)8-4-9(12)6-10(13)5-8/h2-3,6,8H,4-5,12H2,1H3
InChIKey
DLVPMJSJGFAGGG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-7179
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-7179
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)