Wichtige Dokumente
COM964464950
Combi-Blocks, Inc.
4-Fluoro-n,n-dimethylaniline
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
4-fluoro-N,N-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,1-2H3
InChIKey
YJEHCGOJNJUOII-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-5337
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-5337
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)