Wichtige Dokumente
COM964464052
Combi-Blocks, Inc.
3-(Dimethylamino)propanamide hydrochloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-(dimethylamino)propanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2O.ClH/c1-7(2)4-3-5(6)8;/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,8);1H
InChIKey
WSDULRFGFBRPJM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-2896
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-2896
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)