Merck
COM964462877
Combi-Blocks, Inc.
N-(6-bromo-1,3-benzothiazol-2-yl)acetamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.14
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-(6-bromo-1,3-benzothiazol-2-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H7BrN2OS/c1-5(13)11-9-12-7-3-2-6(10)4-8(7)14-9/h2-4H,1H3,(H,11,12,13)
InChIKey
YVCKQTVKWZSELH-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4362
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4362
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)