Merck
COM945512669
Combi-Blocks, Inc.
3-(2-Methoxyethoxy)propanenitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.16
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(2-methoxyethoxy)propanenitrile
Inchi Code
1S/C6H11NO2/c1-8-5-6-9-4-2-3-7/h2,4-6H2,1H3
InChIKey
ZAGOKQGYDCMNPT-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6455
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6455
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)