Wichtige Dokumente
COM945365501
Combi-Blocks, Inc.
3,4-Difluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
1,2-difluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H2F5NO2/c8-4-1-3(7(10,11)12)2-5(6(4)9)13(14)15/h1-2H
InChIKey
OADFVSQNTMBILE-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-1480
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-1480
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)